Documentos Principais
914150
Sigma-Aldrich
Silica dioxide- sorbent milled nanofiber
Sinônimo(s):
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.609,00
10 G
R$ 2.818,00
R$ 1.609,00
0 em estoque
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.609,00
10 G
R$ 2.818,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
R$ 1.609,00
0 em estoque
Solicite uma grande encomenda
Formulário
nanofiber
Nível de qualidade
tamanho da fibra
300-800 nm , structure: amorphous
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Silica dioxide- sorbent nanofibers can absorb significantly more water than commercially aailable silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.