The "vs" in SiO2 VS stands for SiO2 that utilizes water glass Na2SiO3. This type of SiO2 does not have nearly as many surfaces as pure SiO2 and may contain up to 1% Na.
912999
Silica dioxide- vs nanofiber
Sinônimo(s):
Nanofibrous inorganic powder structure
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanofiber
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What does the "vs" in the name of product 912999 refer to?
1 answer-