Documentos Principais
911143
Sigma-Aldrich
HO-PEG24-propanoic acid t-butyl ester
Sinônimo(s):
HO-PEG-tert-butyl ester, Hydroxyl PEG tert-butyl ester, Hydroxyl-PEG-tert-butyl ester
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.866,00
R$ 2.866,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.866,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C55H110O27
Número CAS:
Peso molecular:
1203.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.23
R$ 2.866,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid or liquid
peso molecular
average Mn 1,200 (by NMR)
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
cor
white to off-white
Ω-final
(tert-Butyl ester)
α-final
hydroxyl
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCO)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O4/c1-9(2,3)13-8(11)4-6-12-7-5-10/h10H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
ACWLDITVZGWIKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polyethylene glycols (PEGs) are FDA approved hydrophilic polymers. They are non-toxic, non-immunogenic and non-antigenic, and are widely used in a varity of biomedical applications such as bioconjugation, drug delivery, surface functionalization, and tissue engineering. The propionic acid group in HO-PEG-propanoic acid t-butyl ester is protected, preventing self-coupling.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.