Documentos Principais
83062
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 12-hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
tert-Butyl 3-[2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy]propionate, tert-Butyl triethylene glycol-O-propionate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.537,00
R$ 2.537,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.537,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H26O6
Número CAS:
Peso molecular:
278.34
Beilstein:
7638988
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.537,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.446
densidade
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C13H26O6/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h14H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
KSXVEOLRERRELV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Intermediate in the synthesis of a spacer for combinatorial chemistry[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113, 379-379 (2001)