Documentos Principais
910120
Butyronitrile-13C4,15N
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CH313CH213CH213C15N
Peso molecular:
74.07
Código UNSPSC:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+5
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - (in analogy to similar products)
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - (in analogy to similar products)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)