Documentos Principais
909424
Sigma-Aldrich
Cu(OTs)2
≥95%
Sinônimo(s):
Copper(II) tosylate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 781,00
R$ 781,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 781,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14CuO6S2
Número CAS:
Peso molecular:
405.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
R$ 781,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])c2ccc(cc2)C.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/2C7H8O3S.Cu/c2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
chave InChI
MRYMYQPDGZIGDM-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Copper(II) tosylate is a copper (II) catalyst used for a variety of transformations, including Mannich condensation, Friedel-Crafts reaction, and Henry reaction.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Andrew G Capacci et al.
Nature chemistry, 9(11), 1073-1077 (2017-10-25)
Although the α-alkylation of ketones has already been established, the analogous reaction using aldehyde substrates has proven surprisingly elusive. Despite the structural similarities between the two classes of compounds, the sensitivity and unique reactivity of the aldehyde functionality has typically