Documentos Principais
908371
Methyl (Z)-2-phenyl-3-(tosyloxy)acrylate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16O5S
Número CAS:
Peso molecular:
332.37
Código UNSPSC:
12352005
Ensaio
≥95%
forma
powder
pf
92-94 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Methyl (Z)-2-phenyl-3-(tosyloxy)acrylate is a versatile building block used for the preparation of α,β-disubstituted α,β-unsaturated esters through a variety of stereoretentive cross-couplings.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Hidefumi Nakatsuji et al.
Organic letters, 11(19), 4258-4261 (2009-09-01)
An (E)- and (Z)-stereocomplementary preparative method for alpha,beta-disubstituted alpha,beta-unsaturated esters is performed via three general and robust reaction sequences: (i) Ti-Claisen condensation (formylation) of esters to give alpha-formyl esters (12 examples, 60-99%), (ii) (E)- and (Z)-stereocomplementary enol p-toluenesulfonylation (tosylation) using