Documentos Principais
805041
Sigma-Aldrich
2-(trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16OSi
Número CAS:
Peso molecular:
168.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
descrição
Fp: 15.8°F
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4524
densidade
0.8680 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C([Si](C)(C)C)=CCCC1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8(9)10/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
SXGCQSJRVVKTOH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-(Trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one is a silyl enone.
Aplicação
The following silyl enone can be converted into a highly useful cyclohexyne precursor as reported by the Garg and DuBois groups. The resulting silyltriflate adduct can be subjected to various dienes and dipolarophiles in the presence of Cesium Fluoride.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)