Documentos Principais
805076
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)cyclopent-2-en-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14OSi
Número CAS:
Peso molecular:
154.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.472
temperatura de transição
flash point 165 °F
densidade
0.936 g/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
JREFDYKOYRJDQC-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
73.88 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)