Documentos Principais
908282
Sigma-Aldrich
5′-S-Methyl-13C-5′-thioadenosine-1′,2′,3′,4′,5′,-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C5H15N5O3S
Peso molecular:
303.29
Código UNSPSC:
41116105
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]S[13CH2][13C@@H]1[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](N2C=NC3=C(N)N=CN=C32)O1
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)