R108
Ro 41-0960
solid
Sinônimo(s):
2′-Fluoro-3,4-dihydroxy-5-nitrobenzophenone
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellow
solubilidade
H2O: slightly soluble <0.7 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.0 mg/mL
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C13H8FNO5/c14-9-4-2-1-3-8(9)12(17)7-5-10(15(19)20)13(18)11(16)6-7/h1-6,16,18H
chave InChI
RQPAUNZYTYHKHA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... COMT(1312)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3