Documentos Principais
756423
Sigma-Aldrich
Strontium nitride
powder, -60 mesh, 99.5%, Ba: <1%
Sinônimo(s):
Tristrontium dinitride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 402,00
R$ 402,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 402,00
About This Item
Fórmula linear:
Sr3N2
Número CAS:
Peso molecular:
290.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 402,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
tamanho de partícula
-60 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Sr]=N[Sr]N=[Sr]
InChI
1S/2N.3Sr
chave InChI
PVVTZMTUGZOOIR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Strontium nitride (Sr3N2) can be used in the synthesis of ternary nitride oxide with molybdenum nitride under a low partial pressure of oxygen.[1] It can also be used in the synthesis of barium-strontium silicate-based hollow structures for potential usage in drug delivery, catalysis, and sensors.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ruan, J.; et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 94, 536-536 (2011)
Synthesis and crystal structure of a new strontium nitridomolybdate oxide, Sr 4 [MoN 4] O
O?Meara PM, et al.
Journal of the Chemical Society, Part 1, 633-638 (2000)
Sharma, S.B.; Paliwal, P.; Kumar, M.
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 51, 35-35 (1990)
Template-engaged solid-state synthesis of barium-strontium silicate hexagonal tubes
Chen X and Kim W
Journal of alloys and compounds, 647(5), 1128-1135 (2015)
Gregory, D.H.; et al.
J. Alloy Compounds, 317, 237-237 (2001)
Artigos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.