Documentos Principais
908096
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1126 5% Pd
Sinônimo(s):
Pd/C
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.832,00
R$ 1.832,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.832,00
About This Item
Fórmula linear:
Pd
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
R$ 1.832,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
contém
~60% water
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Evonik Noblyst® P1126 5% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation aromatic nitro groups
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Outras notas
Unit weight is of net dry catalyst.
Informações legais
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.