907952
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P8071 2% Pt
Sinônimo(s):
Pt/C
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
contém
~60% water
Extensão da rotulagem
2 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- hydrogenation of aromatic nitro groups in the presence of halogens and other functional groups
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.