Documentos Principais
907782
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PLGA-Nano
Sinônimo(s):
PLGA-Nano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Nível de qualidade
Formulário
pellets
aplicação(ões)
advanced drug delivery
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
NanoFabTx reagent, PLGA-Nano is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (909637, 917737), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PLGA-Nano is a poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) polymer. PLGA is a biocompatible and biodegradable polymer that has been used widely in drug delivery systems for controlled drug release of many different types of therapeutic molecules.
Aplicação
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-50H can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (909637,
Informações legais
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)