Documentos Principais
907227
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 4,000, average Mn 4,000, <200 ppm MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
PEG bisacrylate, PEG diacrylate, PEG hydrogel, Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 543,00
R$ 543,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 543,00
About This Item
Fórmula linear:
C3H3O(OCH2CH2)nC3H3O2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 543,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
descrição
Ω-end acrylate
α-end acrylate
Formulário
powder
peso molecular
average Mn 4,000 (by NMR)
average Mn 4,000
contém
MEHQ as inhibitor
<200 ppm MEHQ as inhibitor
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
cor
white to off-white
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
High purity PEG diacrylates are commonly used in PEG-based hydrogels and crosslinking hydrophilic polymers.It is good for tissue engineering and 3D printing applications.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)