437441
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average MN 575, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate, 400-600 ppm MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, PEG diacrylate
About This Item
Produtos recomendados
product name
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 575
forma
liquid
peso molecular
average Mn 575
contém
400-600 ppm MEHQ as inhibitor
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refração
n20/D 1.467
viscosidade
57 cP(25 °C)(lit.)
solubilidade
H2O: soluble
densidade
1.12 g/mL at 25 °C
Ω-final
acrylate
α-final
acrylate
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
104 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Scientists at Sigma-Aldrich® routinely determine number-average molecular weight (Mn) by 1H NMR end-group analysis for polymers having Mn values under 3,000.
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.