929751
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average MN 3,400, acrylate, MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
PEG bisacrylate, PEG diacrylate, PEG hydrogel, PEGDA, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) diacrylate, Mn 3,400, contains MEHQ as inhibitor
Formulário
fine powder
Nível de qualidade
peso molecular
Mn 3,400
contém
MEHQ as inhibitor
cor
white to off-white
solubilidade
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-final
acrylate
α-final
acrylate
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)