704334
2-Ketoglutaric acid-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
114-117 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
chave InChI
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3