Documentos Principais
90502
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine
95%
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 317,00
50 ML
R$ 1.366,00
R$ 317,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 317,00
50 ML
R$ 1.366,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H24N2
Número CAS:
Peso molecular:
220.35
Beilstein:
2805827
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 317,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥94.0% (GC)
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.539
densidade
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)Nc1ccc(NC(C)CC)cc1
InChI
1S/C14H24N2/c1-5-11(3)15-13-7-9-14(10-8-13)16-12(4)6-2/h7-12,15-16H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
FSWDLYNGJBGFJH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)