Documentos Principais
90485
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium bromide
≥99.0%
Sinônimo(s):
Methyltriethylammonium bromide
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3N(Br)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
196.13
Beilstein:
3912431
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystals
pf
307 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.BrH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GRVPDGGTLNKOBZ-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)