Documentos Principais
903124
Sigma-Aldrich
(Ad−BippyPhos)2PdCl2
Sinônimo(s):
Bis[5-(di(1-adamantyl)phosphino)-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole] palladium(II) dichloride
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 822,00
250 MG
R$ 1.516,00
R$ 822,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 822,00
250 MG
R$ 1.516,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C88H94N8P2PdCl2
Peso molecular:
1503.02
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
R$ 822,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
263 °C (Decomp)
grupo funcional
phosphine
Aplicação
A Pd based catalyst with bulky ligand applicable to various cross-coupling reactions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
BrettPhos 98%
Sigma-Aldrich
718742
BrettPhos