Unfortunately, the ratio of acetone to water is proprietary. Note that the product Safety Data Sheet reports an acetone range of 70 - 90%. The size of multilayer graphite includes the thickness and the layer's lateral dimensions, which are 3-10 nm and 0.5-2.0 mm, respectively.
902926
Graphite dispersion
multi-layers (8-30 layers)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Graphite dispersion, multi-layers (8-30 layers), avg. no. of layers, 8 ‑ 30
descrição
Capacity: 250 − 400 mAh/g
Conductivity: 1.0x10-3 – 1.0x10-5 S/m
I_D/I_G peak ratio: < 0.1 (by Raman)
Surface area: 4.0x106 - 1.0x108 mm²/g
Formulário
dispersion
Características
avg. no. of layers 8 ‑ 30
composição
C, >96%
H, 0-1%
N, 0-1%
Oxygen, 0-2% (graphene)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Number of graphene layers: 8 - 30
- Thickness: 3 - 10 nanometres
- Layer′s lateral dimensions: 0.5 - 2.0 micrometres
Aplicação
- in the synthesis of graphene layer[1]
- in the preparation of ruthenium catalyst for the synthesis of ammonia[2]
- development of biosensors[3]
- fabrication of multi-layer thin films for Li-ion micro-batteries[4]
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
6.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Hello, I would like to know the ratio of acetone and water, and the size in dimation of the multilayer graphite. Thanks!
1 answer-