803839
Graphene dispersion
10 mg/mL,dispersion in NMP
About This Item
Produtos recomendados
product name
Graphene dispersion, 10 mg/mL, dispersion in NMP
Nível de qualidade
forma
dispersion (in NMP)
composição
Graphene, 1 wt. %
NMP, 99 wt. %
concentração
10 mg/mL
resistência de folha
<103 Ω/sq (graphene)
espessura
1-10 nm , graphene
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
No any surfactants or stabilizers exist on the graphene surface.
Aplicação
- Graphene-based composites
- Sensors
- Biomedicines
- Nanodevices
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
91 °C
Os clientes também visualizaram
Artigos
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials