Documentos Principais
902837
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-N-(1-phenylethylidene)benzenamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
225.29
Código UNSPSC:
12352005
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
85 °C
grupo funcional
amine
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H15NO/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)16-14-8-10-15(17-2)11-9-14/h3-11H,1-2H3
chave InChI
WATIYJMFKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)