Documentos Principais
902802
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-fluoropyridine
≥95%
Sinônimo(s):
Photocatalysis ligand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H6F3N
Número CAS:
Peso molecular:
209.17
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
grupo funcional
fluoro
Aplicação
This ligand is used in Ir(III) complexes suitable for use in photocatalysis and phosphorescent OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)