Documentos Principais
198870
Sigma-Aldrich
2-(p-Tolyl)pyridine
≥97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 508,00
R$ 508,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 508,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11N
Número CAS:
Peso molecular:
169.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 508,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.617 (lit.)
p.e.
170-180 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-10-5-7-11(8-6-10)12-4-2-3-9-13-12/h2-9H,1H3
chave InChI
KJNZQKYSNAQLEO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The chloro complexes of nickel, copper and cobalt with 2-(p-tolyl)pyridine have been prepared[1].
Aplicação
2-(p-Tolyl)pyridine may be used as a pharmaceutical intermediate.
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thermal, spectral and magnetic studies of some first row transition metal complexes of 2-(p-tolyl) pyridine.
Allan JR, et al.
Thermochimica Acta, 160(2), 329-335 (1990)
E G Vlakh et al.
Scientific reports, 7, 41991-41991 (2017-02-06)
The growing attention to the luminescent nanocarriers is strongly stimulated by their potential application as drug delivery systems and by the necessity to monitor their distribution in cells and tissues. In this communication we report on the synthesis of amphiphilic