Documentos Principais
33622
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric Acid Monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14O8 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
376.31
Beilstein:
4065263
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −110±3°, c = 5% in ethanol
pf
88-89 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m1./s1
chave InChI
DXDIHODZARUBLA-DTPOWOMPSA-N
Descrição geral
(-)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate may be used as a chiral resolving agent for the resolution of racemic bioactive compounds such as (±)-3-(3-hydroxyphenyl)-N-(1-propyl)-piperidine[1] and (±)-2-(5,6-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-imidazoline to isolate the corresponding (-)-enantiomeric forms.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conformationally defined adrenergic agents. 5. Resolution, absolute configuration, and pharmacological characterization of the enantiomers of 2-(5, 6-dihydroxy-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthyl) imidazoline: a potent agonist at. alpha.-adrenoceptors.
DeBernardis JF, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 30(6), 1011-1017 (1987)
An efficient and inexpensive resolution of the potent dopaminergic substance 3-(3-Hydroxyphenyl)-N-(1-propyl)-piperidine (?)-3-PPP.
Law H, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2(10), 989-992 (1991)