725625
Caffeine-(trimethyl-d9)
99 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
1,3,7-Trimethyl-d9-xanthine
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
234-236.5 °C (lit.)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C1=O)N(C2=C1N(C([2H])([2H])[2H])C=N2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
chave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-GQALSZNTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1