901799
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ~3 ppm NV centers, 140 nm avg. part. size, amine functionalized, powder
Sinônimo(s):
Fluorescent nanoparticles, Nanodiamonds
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanoparticles
powder
composição
Nitrogen vacancy, ~3 ppm NV centers
Tamanho médio da partícula
140 nm
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.