Documentos Principais
901738
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li iodide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
7LiI
Peso molecular:
133.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
pureza isotópica
≥99 atom % 7Li
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
[7Li]I
InChI
1S/Li/i1+0
chave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-IGMARMGPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)