601527
Lithium-7Li hydroxide monohydrate
99.9 atom % 7Li
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Special high CP
Nível de qualidade
pureza isotópica
99.9 atom % 7Li
forma
solid
densidade
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
[7Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1+0;;
chave InChI
GLXDVVHUTZTUQK-GLJCYROLSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1