900788
Carbon nanotube, few-walled
carbon ≥95 %, D × L 2.5-3 nm × 2-6 μm
Sinônimo(s):
FWCNT, FWNT, Few wall carbon nanotubes, Few-walled carbon nanotubes, Signis® FW100
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Deposition temp: 550 ± 50 °C
G/D ratio: ≥10 (Raman)
Median number of walles: 2 to 3 (TEM)
Nível de qualidade
Ensaio
≥94% (carbon as CNT by TGA)
Formulário
powder
composição
Carbon, ≥95% TGA
carbon, ≥95%
resistência de folha
≤350 Ω/sq, at 0.15 g/m2 (Buckypaper)
P × C
2.5-3 nm × 2-6 μm
área da superfície
≥700 m2/g , BET
Impurezas
≤5 wt. % moisture content (TGA)
densidade volumétrica
0.05 g/cm3 (ASTM D7481)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Battery materials.
- Supplementation of lithium sulphur battery cathode materials.
Características e benefícios
- Reinforced molecular structure.
- Improved electron transport.
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.