Documentos Principais
901361
Sigma-Aldrich
N-((Methylsulfonyl)oxy)acetimidoyl chloride
≥95%
Sinônimo(s):
(1-Chloroethylidene)azanyl ester methanesulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6ClNO3S
Número CAS:
Peso molecular:
171.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
grupo funcional
amine
chloro
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(ONC(=C)Cl)C
InChI
1S/C3H6ClNO3S/c1-3(4)5-8-9(2,6)7/h5H,1H2,2H3
chave InChI
MAVJMVPCGSHQGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This air- and moisture-stable reagent enables the direct functionalization of pyridines under mild conditions for late-stage diversification of complex and drug-like molecules.
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Patrick S Fier
Journal of the American Chemical Society, 139(28), 9499-9502 (2017-07-06)
Herein is reported the design and application of a reagent for the direct functionalization of pyridines. These reactions occur under mild conditions and exhibit broad functional group tolerance, enabling the late-stage functionalization of drug-like molecules. The reagent can be easily