Documentos Principais
901189
Sigma-Aldrich
Digoxin-21,21,22-d3
≥95 atom % D, ≥90% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41D3H61O14
Número CAS:
Peso molecular:
783.96
Código UNSPSC:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥95 atom % D
Ensaio
≥90% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(O[C@]2([H])[C@](C([H])([H])[H])([H])O[C@](O[C@@]3([H])[C@](O[H])([H])C([H])([H])[C@@](O[C@]4([H])C([H])([H])[C@](C([H])([H])C([H])([H])[C@]5([H])[C@]6([H])C([H])([H])[C@](O[H])([H])[C@@]7(C([H])([H])[H])[C@]5(O[H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]7([H]
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)