Documentos Principais
SMB00166
Sigma-Aldrich
Thevetin A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.841,00
R$ 1.841,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.841,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H64O19
Número CAS:
Peso molecular:
872.95
Número CE:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 1.841,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]6O)OC)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO[C@@H]8O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C)CC4)C=O)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C42H64O19/c1-18-35(61-38-33(51)31(49)29(47)26(60-38)16-56-37-32(50)30(48)28(46)25(14-43)59-37)36(54-3)34(52)39(57-18)58-21-6-10-41(17-44)20(13-21)4-5-24-23(41)7-9-40(2)22(8-11-42(24,40)53)19-12-27(45)55-15-19/h12,17-18,20-26,28-39,43,46-53H,4-11,13-16H2,1-3H3/t18-,20+,21-,22+,23-,24+,25-,26+,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40+,41+,42-/m0/s1
chave InChI
WPNLWBRKPZXVGD-XQNLSVLQSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Thevetin A is one of the cardiac glycosides found in yellow oleander.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cardiac glycosides found in yellow oleander including thevetin A, have potential to treat patients with heart failure and atrial fibrillation.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Management of acute yellow oleander poisoning.
Eddleston M and Warrell D A.
QJM : Monthly Journal of the Association of Physicians (1999)