901169
trans-Bis(methyldiphenylphosphine)(2-methylphenyl)nickel(II) chloride
Sinônimo(s):
trans-(PPh2Me)2Ni(o-tolyl)Cl
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or solid
adequação da reação
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
152-157 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ni](PC([H])([H])[H])(P(C1=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C1[H])(C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])C([H])([H])[H])C3=C(C([H])([H])[H])C([H])=C([H])C([H])=C3[H].[H]C4=C(C5=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C5[H])C([H])=C([H])C([H])=C4[H]
Aplicação
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Conteúdo relacionado
Jamison group focuses on new reaction development for organic synthesis, pioneering air-stable nickel precatalysts.