802948
(dppf)Ni(o-tolyl)Cl
Sinônimo(s):
Buchwald Ni Catalyst
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
173 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=CC=C1[Ni]Cl.[C]2(P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)[C][C][C][C]2.[C]5(P(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)[C][C][C][C]5.[Fe]
InChI
1S/2C17H14P.C7H7.ClH.Fe.Ni/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h2*1-14H;2-5H,1H3;1H;;/q;;;;;+1/p-1
chave InChI
LGLPATFHWYLMCO-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.