Documentos Principais
768901
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
≥96.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethylamine, 3,6,9-Trioxadecylamine, 8-Amino-3,6-dioxaoctanol, NSC 40760, T3EGMA, Triethylene glycol monoamine, Triglycolamine
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 684,00
1 G
R$ 1.229,00
R$ 684,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 684,00
1 G
R$ 1.229,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Beilstein:
1739188
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 684,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
densidade
1.0773 g/cm3 at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H15NO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-7H2
chave InChI
ASDQMECUMYIVBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)