Documentos Principais
901149
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanamine
≥95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.745,00
R$ 1.745,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.745,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
133.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
R$ 1.745,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n/D 1.4292
densidade
0.92 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2-7H2,1H3
chave InChI
KURRHYKFNUZCSJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
73.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)