Documentos Principais
JKA13003
Sigma-Aldrich
mPEG12-NH2
Selecione um tamanho
1 G
R$ 7.577,00
R$ 7.577,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 7.577,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2NH2
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 7.577,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Descrição geral
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)