901146
TPDI-Hex
Sinônimo(s):
2,2′,8,8′-Tetrakis(1-ethylpropyl)-5,5′-dihexyl-[11,11′-Bi-1H-pyrrolo[2′,3′,4′,5′:4,5]phenanthro[2,1,10-def:7,8,9-d′e′f′]diisoquinoline]-1,1′,3,3′,7,7′,9,9′(2H,2′H,5H,5′H,8H,8′H)-octone, nPDI2
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap: 2.1 eV
Formulário
powder
solubilidade
chloroform: soluble
Energia orbital
HOMO -5.8 eV
LUMO -3.7 eV
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.