904899
Spiro[9H-fluorene-9,9′-[9H]xanthene]-2,7-diamine
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-tetrakis(4-methoxyphenyl)spiro[fluorene-9,9′-xanthene]-2,7-diamine, X59
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap: Eg = 3.05 eV (lit)
Hole Mobility: 5.5 x 10-5 cm2/Vs (lit)
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
cor
yellow
condutividade
1.9 x 10-4 S/cm (lit)
Energia orbital
HOMO -5.15 eV
LUMO -2.10 eV
cadeia de caracteres SMILES
N(c%10ccc(cc%10)OC)(c9ccc(cc9)OC)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)N(c8ccc(cc8)OC)c7ccc(cc7)OC)C42c5c(cccc5)Oc6c4cccc6
chave InChI
PDGJIZDXBRVKBB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.