901144
nPDI
Sinônimo(s):
Hexyl N-annulated perylene diimide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap: 2.1 eV
forma
powder
solubilidade
chloroform: soluble
Energia orbital
HOMO -5.8 eV
LUMO -3.7 eV
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.