Documentos
900931
Sigma-Aldrich
3-Azidopropionic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
115.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
disponibilidade
available only in USA
índice de refração
n/D 1.467
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
densidade
1.2356 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3H5N3O2/c4-6-5-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8)
chave InChI
YIPVUXAMZQBALD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Azidopropionic acid is an azido-containing building block that can be reacted with primary amine groups in the presence of activators (e.g. EDC, or DCC), forming a stable amide bond. The terminal azide group allows conjugation with compounds containing alkyne groups through a copper(I)-catalyzed cycloaddition reaction, also known as click chemistry. 3-Azidopropionic acid is useful for crosslinking, synthesis of chemical probes, and other bioconjugation strategies.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3