Documentos Principais
900920
Sigma-Aldrich
Bis[[diisopropylphosphino]methyl]-4-methyl-pyridine bis(pivaloyloxy)cobalt
95%
Sinônimo(s):
Chirik cobalt borylation catalyst, JENNY cobalt borylation catalyst, JennyCat
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.497,00
R$ 1.497,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.497,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H55CoNO4P2
Número CAS:
Peso molecular:
614.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
R$ 1.497,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
core: cobalt
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(CP(C(C)C)C(C)C)=NC(CP(C(C)C)C(C)C)=C1.O=C(C(C)(C)C)O[Co]OC(C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C20H37NP2.2C5H10O2.Co/c1-14(2)22(15(3)4)12-19-10-18(9)11-20(21-19)13-23(16(5)6)17(7)8;2*1-5(2,3)4(6)7;/h10-11,14-17H,12-13H2,1-9H3;2*1-3H3,(H,6,7);/q;;;+2/p-2
chave InChI
JSODKCJQNNNNPE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Bis[[diisopropylphosphino]methyl]-4-methyl-pyridine bis(pivaloyloxy)cobalt also known as JennyCat is developed in the laboratory of Paul Chirik is an effective cobalt precatalyst for the borylation of aromatic compounds, including diverse heteroarenes, pyridine derivatives, and fluoroarenes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jennifer V Obligacion et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2825-2832 (2017-02-01)
Cobalt catalysts with electronically enhanced site selectivity have been developed, as evidenced by the high ortho-to-fluorine selectivity observed in the C(sp