Documentos Principais
236063
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediaminocobalt(II) hydrate
97%
Sinônimo(s):
N,N′-Disalicylidene-ethylenediamine cobalt(II) salt, Co(SALEN)2, Ethylenebis(salicylimine) cobalt(II) salt, Salcomine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.148,00
R$ 1.148,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.148,00
About This Item
Fórmula linear:
[CH2N=CHC6H4-2-(O)]2Co·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
325.23 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.148,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
core: cobalt
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].C1C\N=C\c2ccccc2O[Co]Oc3ccccc3\C=N\1
InChI
1S/C16H16N2O2.Co.H2O/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;;1H2/q;+2;/p-2/b17-11+,18-12+;;
chave InChI
ZHOAQDMEVUBLJP-SNTCFBDDSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)