900744
TMS-N-ethynyl-N,4-dimethylbenzenesulfonamide
≥95%
Sinônimo(s):
N,4-Dimethyl-N-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonamide, TMS-N-methylynetoluenesulfonamide, TMS-MTYsA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
55 °C
grupo funcional
sulfonamide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=C(S(=O)(N(C)C#C[Si](C)(C)C)=O)C=C1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)