Documentos Principais
900717
Sigma-Aldrich
N-((1S,2S)-1-((R)-4-Isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methylbutyl)acetamide
≥95%
Sinônimo(s):
Chiral APAO ligand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H24N2O2
Peso molecular:
240.34
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
cor
white
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1N=C([C@@H](NC(C)=O)[C@@H](CC)C)OC1
Aplicação
Chiral bidentate ligand developed by Jin-Quan Yu′s lab for enantioselective borylation of C(sp3)–H bonds. This acetyl-protected aminomethyl oxazoline (APAO) ligand was demonstrated to be compatible with carbocyclic substrates with both α-tertiary and α-quaternary carbon centers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.