Documentos Principais
666181
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
97%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(cyclohexyl)imidazolium tetrafluoroborate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 3.472,00
R$ 3.472,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 3.472,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H25BF4N2
Número CAS:
Peso molecular:
320.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.472,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
171-175 °C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)n2cc[n+](c2)C3CCCCC3
InChI
1S/C15H25N2.BF4/c1-3-7-14(8-4-1)16-11-12-17(13-16)15-9-5-2-6-10-15;2-1(3,4)5/h11-15H,1-10H2;/q+1;-1
chave InChI
CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Used as organocatalyst in the catalytic boron conjugate additions to cyclic and acyclic unsaturated carbonyls[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kang-sang Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(21), 7253-7255 (2009-05-13)
Metal-free nucleophilic activation of a B-B bond has been exploited in the development of a highly efficient method for conjugate additions of commercially available bis(pinacolato)diboron to cyclic or acyclic alpha,beta-unsaturated carbonyls. The reactions are readily catalyzed by a simple N-heterocyclic